Imprimer
Ytterbium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ytterbium trinitrate hydrate
12901.09 12901.18
12901.09EA 105 EUR
12901.09 12901.18
Ytterbium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Ytterbium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.9% Molecular Formula: Yb(NO3)3.xH2O Formula Weight: 359.05(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White UN No.: UN1477 MDL No.: MFCD00149883
Formule: Yb(NO₃)₃·xH₂O
Poids moléculaire: 359.05 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149883
EINECS: 237-384-6
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 14,10105