cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate (≥19% Ru)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) dihydrate
CAS No.: 15746-57-3
Molecular Formula: C20H16Cl2N4Ru.2H2O
Formula Weight: 520.38 (484.35anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Black
MDL No.: MFCD00012040
Formule:
C₂₀H₂₀Cl₂N₄O₂Ru Poids moléculaire: 520.376 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015504 Numéro CAS: 15746-57-3 |