Aluminium oxyde 20% dans l'eau, dispersion colloïdale
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Oxyde d'aluminium
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Physical Form: 0.05 Micron Particles
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003424
Applications: Effective in high temperature refractories as a stable binder
Formule:
Al₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003424 Numéro CAS: 1344-28-1 |