Potassium tetrabromoaurate(III) dihydrate (≥33% Au) ≥99.99% (base métaux), Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 14323-32-1
Molecular Formula: KAuBr4.2H2O
Formula Weight: 591.72 (555.69anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Weak
Solubility: Soluble in water and alcohol
MDL No.: MFCD00049650
Formule:
KAuBr₄.2H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049650 Numéro CAS: 14323-32-1 EINECS: 238-268-8 |