Imprimer
Ruthenium(III) bromide hydrate (≥25% Ru)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
12628.03 12628.06
12628.03EA 104 EUR
12628.03 12628.06
Ruthenium(III) bromide hydrate (≥25% Ru)
Ruthenium(III) bromide hydrate
CAS No.: 14014-88-1 Molecular Formula: RuBr3.xH2O (x≈3) Formula Weight: 340.78(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Characteristic Solubility: Soluble in alcohol UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00016314
Applications: Oxidation
Formule: RuBr₃·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016314
Numéro CAS: 314075-07-5
EINECS: 237-829-4
ADR: 8,III