Imprimer
Palladium (II) chlorure solution_SC (9,0 - 11,0% Pd) w/w
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorure de palladium
12623.NB 12623.NH
12623.NBEA 941 EUR
12623.NB 12623.NH
Palladium (II) chlorure solution_SC (9,0 - 11,0% Pd) w/w
Palladium (II) chlorure
CAS No.: 7647-10-1 Molecular Formula: PdCl2 Formula Weight: 177.31 Physical Form: Liquid Appearance: Dark brown Odour: Acidic UN No.: UN3264 MDL No.: MFCD00003558
Formule: PdCl₂
Poids moléculaire: 177.33 g/mol
Point de fusion: 678
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003558
Numéro CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3264
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,07058