Imprimer
Chromium(III) acetate hydroxide (24% Cr)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chromium(III) acetate, basic
12518.36 12518.A3
12518.36EA 56.3 EUR
12518.36 12518.A3
Chromium(III) acetate hydroxide (24% Cr)
Chromium(III) acetate hydroxide
CAS No.: 39430-51-8 Molecular Formula: C14H23Cr3O16 Formula Weight: 603.31 Physical Form: Powder Appearance: Blue-green Odour: Odourless MDL No.: MFCD00058912
Formule: C₁₄H₂₃Cr₃O₁₆
Poids moléculaire: 603.311 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058912
Numéro CAS: 39430-51-8
EINECS: 254-447-3