Imprimer
Iridium(III) bromide hydrate (≥35,9% Ir)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12212.03 12212.06
12212.03EA 374 EUR
12212.03 12212.06
Iridium(III) bromide hydrate (≥35,9% Ir)
Iridium(III) bromide hydrate
Molecular Formula: IrBr3.xH2O Formula Weight: 431.91(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 100° -3H2O MDL No.: MFCD00049466
Formule: IrBr₃·xH₂O
Point de fusion: 100 °C (-3H₂O)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049466
EINECS: 233-174-3