Dihydrogen hexachloroosmate(IV) hydrate (≥37% Os) ≥99.95% (base métaux), Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chloroosmic acid, Hydrogen hexachloroosmate(IV)
Purity: 99.95%
CAS No.: 27057-71-2
Molecular Formula: H2Cl6Os.xH2O
Formula Weight: 404.93(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Melting Point: dec.
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00011329
Formule:
H₂Cl₆Os·xH₂O Poids moléculaire: 404.93 g/mol (anhy) Point de fusion: Déc. Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011329 Numéro CAS: 27057-71-2 EINECS: 248-192-7 UN: 3260 ADR: 8 III |