Potassium hexachloroiridate(III) hydrate (≥32,8% Ir)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Molecular Formula: K3IrCl6.xH2O
Formula Weight: 522.22(anhy)
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00038699
Formule:
K₃IrCl₆·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00038699 EINECS: 237-854-0 |