Rhodium(III) bromide hydrate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 123333-87-9
Molecular Formula: RhBr3.xH2O
Formula Weight: 342.62(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00149837
Formule:
RhBr₃·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149837 Numéro CAS: 123333-87-9 EINECS: 239-687-9 |