Imprimer
Ruthenium(III) iodide (≥20,5% Ru), anhydre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
11805.03 11805.06
11805.03EA 104 EUR
11805.03 11805.06
Ruthenium(III) iodide (≥20,5% Ru), anhydre
Ruthenium(III) iodide
CAS No.: 13896-65-6 Molecular Formula: RuI3 Formula Weight: 481.78 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 590° dec. MDL No.: MFCD00016316
Formule: I₃Ru
Point de fusion: 590 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016316
Numéro CAS: 13896-65-6
EINECS: 237-664-8