Imprimer
Palladium 5% sur calcium carbonate, en poudre à utiliser comme catalyseur, réduit
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11723.06 11723.14 11723.22
11723.06EA 106 EUR
11723.06 11723.14 11723.22
Palladium 5% sur calcium carbonate, en poudre à utiliser comme catalyseur, réduit
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD03427452
Formule: Pd
Poids moléculaire: 106.420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3