Imprimer
Palladium 5% sur une pâte de charbon actif (50% eau) A503023-5
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11694.06 11694.14 11694.22
11694.06EA 106 EUR
11694.06 11694.14 11694.22
Palladium 5% sur une pâte de charbon actif (50% eau) A503023-5
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Applications: Debenzylation
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6