Zinc phosphate hydrate, tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 7779-90-0
Molecular Formula: Zn3(PO4)2.xH2O
Formula Weight: 386.05(anhy)
Physical Form: -325 Mesh Powder
Solubility: Soluble in acetic acid, dilute mineral acids, ammonia. Insoluble in water
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00036282
Formule:
O₈P₂Zn₃·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036282 Numéro CAS: 7779-90-0 EINECS: 231-944-3 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 14,10151 |