Imprimer
Yttrium(III) acetate tetrahydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11186.14 11186.22
11186.14EA 122 EUR
11186.14 11186.22
Yttrium(III) acetate tetrahydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Yttrium(III) acetate tetrahydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 85949-60-6 Molecular Formula: C6H9O6Y.4H2O Formula Weight: 338.10 (266.04anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.5 Appearance: White Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00013048
Formule: C₆H₉O₆Y·4H₂O
Point de fusion: Déc.
Densité: 1,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013048
Numéro CAS: 85949-60-6
EINECS: 245-612-0