Dihydrogen hexahydroxyplatinate(IV) (≥61,0% Pt) ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Hydrogen hexahydroxyplatinate(IV)
Purity: 99.9%
CAS No.: 51850-20-5
Molecular Formula: H2Pt(OH)6
Formula Weight: 299.17
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pale to dark yellow
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00058744
Formule:
H₂Pt(OH)₆ Point de fusion: Déc. Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00058744 Numéro CAS: 51850-20-5 EINECS: 257-471-2 |