Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate ≥99.99% (base métaux), Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 15752-05-3
Molecular Formula: (NH4)3IrCl6.xH2O
Formula Weight: 459.06(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003393
Formule:
(NH₄)₃IrCl₆·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003393 Numéro CAS: 15752-05-3 EINECS: 239-842-0 |