Imprimer
Potassium tétracyanoplatinate (II) trihydraté (≥44,9% Pt) ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10536.03 10536.06
10536.03EA 221 EUR
10536.03 10536.06
Potassium tétracyanoplatinate (II) trihydraté (≥44,9% Pt) ≥99.9% (base métaux)
Potassium tétracyanoplatinate (II) trihydraté
Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate is used in the preparation other salts like Krogmann's salt, that are highly conducting, one dimensional materials.
Soluble in hot water
Formule: C₄K₂N₄Pt·3H₂O
Poids moléculaire: 431.42 g/mol (377.37 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149921
Numéro CAS: 38245-27-1
EINECS: 209-236-0
UN: 1588
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,7685