Chloropentaamminerhodium(III) chloride (≥34,5% Rh)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 13820-95-6
Molecular Formula: [RhCl(NH3)5]Cl2
Formula Weight: 294.42
Physical Form: Micro Crystals
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00135665
Formule:
[RhCl(NH₃)₅]Cl₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00135665 Numéro CAS: 13820-95-6 EINECS: 237-505-2 |