Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) (36,7% Pd)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 12107-56-1
Molecular Formula: C8H12Cl2Pd
Formula Weight: 285.49
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow
Solubility: Soluble in dichloromethane
MDL No.: MFCD00012412
Formule:
C₈H₁₂Cl₂Pd Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012412 Numéro CAS: 12107-56-1 EINECS: 235-161-8 |