Imprimer
trans-Dichlorobis(diethylsulphide)platinum(II) (43,7% Pt)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10484.03 10484.06
10484.03EA 164 EUR
10484.03 10484.06
trans-Dichlorobis(diethylsulphide)platinum(II) (43,7% Pt)
trans-Dichlorobis(diethylsulphide)platinum(II)
CAS No.: 15337-84-5 Molecular Formula: Pt[(C2H5)2S]2Cl2 Formula Weight: 446.37 Physical Form: Crystalline Solubility: Soluble in acetone, alcohol and benzene MDL No.: MFCD00050943
Applications: Hydrosilation
Formule: Pt[(C₂H₅)₂S]₂Cl₂
Poids moléculaire: 446.37 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050943
Numéro CAS: 15337-84-5
EINECS: 239-373-1