Imprimer
cis-Dichlorobis(diethylsulphide)platinum(II) (43,7% Pt)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10482.02 10482.03
10482.02EA 106 EUR
10482.02 10482.03
cis-Dichlorobis(diethylsulphide)platinum(II) (43,7% Pt)
cis-Dichlorobis(diethylsulphide)platinum(II)
CAS No.: 15442-57-6 Molecular Formula: Pt[(C2H5)2S]2Cl2 Formula Weight: 446.37 Physical Form: Crystalline Solubility: Soluble in acetone, alcohol and benzene MDL No.: MFCD00050943
Applications: Hydrogenation
Formule: Pt[(C₂H₅)₂S]₂Cl₂
Poids moléculaire: 446.36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050943
Numéro CAS: 15442-57-6
EINECS: 239-454-1