Imprimer
Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I) (21% Rh)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acetylacetonatocarbonyl triphenylphosphine Rhodium(I)
10458.01 10458.03 10458.06
10458.01EA 169 EUR
10458.01 10458.03 10458.06
Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I) (21% Rh)
Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I)
CAS No.: 25470-96-6 Molecular Formula: C24H22O3PRh Formula Weight: 492.32 Physical Form: Crystals Appearance: Yellow Solubility: Soluble in acetone and chlorinated solvents MDL No.: MFCD00064611
Applications: Hydroformylation
Formule: C₂₄H₂₂O₃PRh
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064611
Numéro CAS: 25470-96-6
EINECS: 247-015-0
Indice Merck: 14,356