Diethyl (trichloromethyl)phosphonate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Diethyltrichloromethylphosphonate, (Trichloromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
Purity: 98%
CAS No.: 866-23-9
Molecular Formula: (C2H5O)2P(O)(CCl3)
Formula Weight: 255.48
Physical Form: Liquid
Density: 1.3670
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 128°/14mm
UN No.: UN3278
MDL No.: MFCD00013666
Formule:
C₅H₁₀Cl₃O₃P Point d'ébullition: 128 °C (14 mmHg) Densité: 1,3670 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013666 Numéro CAS: 866-23-9 ADR: 6.1,III |