Tungsten rhenium ≥99.95% (base métaux), en fils, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.95%
Molecular Formula: W:Re; 97:3 wt%
Physical Form: ≈1.9g/2m
MDL No.: MFCD02091751