Kits de tests, chromate, Spectroquant®, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Tous les kits de tests Spectroquant® peuvent être utilisés avec la gamme Prove de spectrophotomètres et les instruments Nova 60/60A. Les tests peuvent être utilisés non seulement sur les photomètres et les spectrophotomètres de Merck, mais également sur les photomètres et spectrophotomètres auprès d'autres fournisseurs (détails de programmation disponibles sur demande). Kits de tests en cuve Spectroquant®.
- Dispositif très convivial, méthodes validées
- Tous les réactifs nécessaires à l'analyse sont contenus dans les cellules pour la plupart des paramètres de test
- Le conditionnement protège les cellules des fluctuations de température et de l'humidité pendant le stockage et le transport
- Le code-barres sur les cellules garantit la sélection de la bonne méthode d'analyse, éliminant ainsi les erreurs et réduisant le temps de préparation
Kits de test de réactifs Spectroquant®
- Mélanges de réactifs très stables et prêts à l'emploi dans une conception conviviale
- Sélection libre du format de cellule approprié en fonction de la plage de mesure
- Longue durée de conservation (jusqu'à 3 ans) et stockage à température ambiante
- Sélection automatique de la méthode appropriée avec l'aide de l'identification par codes-barres AutoSelector
Remarque: la plage mentionnée dans le tableau ci-dessous se réfère aux instruments Prove et Nova. Pour certains kits de test, la plage de mesure disponible pour les instruments Spectroquant® Multy et Move 100 peut être réduite.
*7 Cette méthode est officiellement reconnue par l'USEPA comme une méthode alternative pour l'analyse des éléments suivants :
*7-1 eau usée
*7-2 eau potable
*7-3 respectivement eau potable et eau usée