Imprimer
VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, Systèmes de documentation de gel
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
730-1458EA 9400 EUR
730-1458 730-1469
VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, Systèmes de documentation de gel
Systèmes de photodocumentation
Les systèmes de documentation et d’analyse de gel VWR® Imager sont disponibles dans des configurations adaptées aux applications de fluorescence et de chimiluminescence. Les deux modèles sont équipés d’une caméra CCD numérique (3,8 ou 4 mégapixels) utilisant la dernière technologie USB. Le système standard comprend une caméra CCD 12 bits qui peut être modifiée en 16 bits par logiciel. Le système CHEMI Premium est équipé d’une véritable caméra CCD refroidie avancée 16 bits capable de capturer des images d’une large gamme d’échantillons chimiluminescents à l’aide de substrats courants.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle VWR® Imager 2 VWR® Imager CHEMI Premium
Environmentally Preferable
Taille de gel max., avec capot 255×210 mm 305×227 mm
L×P×H 570×450×840 mm 570×450×840 mm