Imprimer
Cleanroom face masks, BioClean MTA™, PP
Fournisseur: Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MTA210-0 MTA210-2
113-2251EA 648 EUR
113-2251 113-8794
Cleanroom face masks, BioClean MTA™, PP
Masques Masques pour salles propres
Pour une filtration des particules et bactéries hautement efficace. Le BioClean MTA™ sans latex et faiblement pelucheux assure protection, confort et grande respirabilité.
  • Trois couches: couche interne non tissée en PP/PE (hygroscopique), couche intermédiaire en PP Meltblown, couche extérieure non tissée en PP/PE (hydrophobe)
  • Génération de particules ultra-faible
  • Sans latex
  • Coutures haute résistance, EFB et EFP élevées
  • Attaches en PP non tissées et bande nasale en acier revêtu de plastique
Pour salles propres de classe 10, ISO 4 ou M2.5.
Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015. Processed in an NEBB certified ISO class 4 cleanroom environment. Sampling and inspection in accordance with ISO 2859-3:1994. Tested against standard ASTM F2101 for bacterial filtration efficiency (BFE).
Cdt: 50 pièces par sachet intérieur hermétique en PE ; un sachet intérieur par sachet extérieur hermétique en PE ; 16 sachets extérieurs par carton floqué (800 pièces) ou une pièce par sachet intérieur hermétique en PE ; 50 sachets intérieurs par sachet extérieur hermétique en PE ; 10 sachets extérieurs par carton floqué (500 pièces).