La tour INCU-Line® est un incubateur à usage général, à deux chambres, refroidi par convection naturelle. Cet incubateur à refroidissement numérique avec technologie Peltier offre une solution économique et peu encombrante pour les applications de microbiologie à une température inférieure à la température ambiante. L'élément Peltier intégré consomme peu d'énergie (seulement 35 W à 37 °C) et assure la stabilité et l'uniformité de la température sur toute la plage de température.
- Conception compacte avec un encombrement de seulement 0,18 m²
- Régulation numérique PID avec sonde PT100 et affichage LED (résolution 0,1 °C)
- Excellente stabilité de la température, la précision de la température à 37 ºC est de ±0,5 °C
- Le contrôle de température peut être réglé de nouveau avec un instrument de mesure de température de référence certifié
- Facile d'utilisation, sûr et fiable
La température peut être réglée librement par incréments de 0,1 à partir de 10 °C en dessous de la température ambiante jusqu'à un maximum de 50 °C. Les deux chambres peuvent fonctionner indépendamment à des températures différentes et être éteintes séparément. Chaque chambre a sa propre porte transparente, de sorte que les échantillons peuvent être observés sans ouvrir la porte, empêchant ainsi les changements de température à l'intérieur des chambres. Le boîtier est entièrement construit en acier doux avec un revêtement époxy.
Informations de livraison: Fourni avec deux étagères perforées en acier inoxydable par cuve et un certificat de test (données mesurées à 37 °C).
Attention: * Valeurs mesurées en chambre vide.