Imprimer
Solutions tampons, conformes aux exigences de l'EP et de l'USP, Certipur®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.09406.0500 1.99011.0001 1.99015.0500 1.99017.0001 1.99068.0500 1.99091.0500
1.09406.0500EA 46.6 EUR
1.09406.0500 1.99011.0001 1.99015.0500 1.99017.0001 1.99068.0500 1.99091.0500
Solutions tampons, conformes aux exigences de l'EP et de l'USP, Certipur®
Tampons Tampons pH
Solutions tampons pour un étalonnage, une qualification et une surveillance extrêmement précis des instruments pH, ainsi que pour le test d'autres solutions tampons.
  • Mesurées à l'aide d'un étalonnage à 5 points selon les principaux standards certifiés du NIST et du PTB
  • Certificat d'analyse détaillé pour chaque produit
  • Solutions en boîtes de sachets à usage unique (30×30 ml) pour prévenir toute contamination