Imprimer
Gants industriels, uvex phynomic allround
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6004906 6004907 6004908 6004909 6004910 6004911
112-4936EA 66.2 EUR
112-4936 112-4937 112-4938 112-4939 112-4940 112-4941
Gants industriels, uvex phynomic allround
Gants
Le gant de sécurité Phynomic allround est léger et convient à une large gamme d'applications. Les sous-gants en polyamide/élasthanne sont dotés d'un revêtement en mousse aqua-polymère sur la paume et les bouts des doigts.
  • Revêtement en mousse extrêmement souple, pour une bonne préhension sans trace sur les surfaces sensibles
  • La couleur foncée rend les gants particulièrement résistants à la saleté
  • Excellentes dextérité et respirabilité
  • Excellente respirabilité
Pour l'assemblage de précision et le travail de précision dans des environnements secs et légèrement humides.
Certifications: EN 388 (3131X)
OEKO-Tex® Standard 100