Imprimer
Filtres à membrane, type 184
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
18406-100-G 18406-13-N 18406-25-N 18406-47-N 18406-50-N 18407-100-G 18407-13-N 18407-25-N 18407-47-N 18407-50-N 18407-142-N 18406-50-ACN
512-6516EA 180 EUR
512-6516 512-6116 512-6216 512-6316 512-6416 512-6518 512-6118 512-6218 512-6318 512-6418 SART18407-142-N SART18406-50-ACN
Filtres à membrane, type 184
Filtres Filtres à membrane
En cellulose régénérée hydrophile. Pour la filtration de solutions organiques. Conviennent pour la filtration particulaire de solutions aqueuses et des solvants. Faible adsorption.
* Stérile