Imprimer
Filtres à membrane, type 111
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11106-30-N 11106-85-N 11107-100-N 11104-13-N 11104-25-N 11104-47-N 11104-50-N 11105-25-N 11105-47-N 11105-50-N 11106-100-G 11106-100-N 11106-13-N 11106-25-N 11106-47-ACN 11106-47-N 11106-50-N 11106-90-G 11107-100-G 11107-13-N 11107-25-N 11107-47-ACN 11107-47-N 11107-50-ACN 11107-50-N 11107-90-G 11107-30-N 11106-50-ACN 11106-110-N
SART11106-30-NEA 130 EUR
SART11106-30-N 611-0670 SART11107-100-N 512-4114 512-4214 512-4314 512-4414 512-4215 512-4315 512-4415 512-4516 512-4550 512-4116 512-4216 611-0668 512-4316 512-4416 512-4913 512-4518 512-4118 512-4218 512-4863 512-4318 512-4873 512-4418 512-4914 SART11107-30-N 512-4872 SART11106-110-N
Filtres à membrane, type 111
Filtres Filtres à membrane
En acétate de cellulose hydrophile. Idéales pour les analyses biologiques et cliniques, les tests de stérilisation et les mesures en scintillation. Très faible capacité de liaison protéique, convient pour les milieux aqueux et alcooliques ainsi que pour les gaz chauds.
* Stérile