Imprimer
Lotions pour les mains et le corps, Stokolan® Light PURE
Fournisseur: Deb-STOKO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RES100ML RES1L
115-2331EA 51.4 EUR
115-2331 115-2139
Lotions pour les mains et le corps, Stokolan® Light PURE
Soin de la peau Crèmes pour la peau Lotions pour les mains et le corps
Crème douce (émulsion huile dans eau) possédant un effet hydratant pour le soin efficace des peaux normales. Adaptée à toutes les parties du corps et à une utilisation sous des gants en latex et en nitrile. Convient aux personnes sujettes à des allergies et à de l'eczéma. Pour une utilisation dans les zones de travail de l'industrie, la manipulation de denrées alimentaires et de la santé, les toilettes des lieux publics et des bureaux.
  • Contient de la glycérine, de l'allantoïne et du beurre de karité pour hydrater et adoucir la peau
  • N'altère pas la couleur des denrées alimentaires
  • Sans colorant, sans silicone, sans parfum
Certifications: Label de qualité ECARF garantissant des produits non allergènes, HACCP
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904