Imprimer
VWR®, Collecteurs d'échantillons droits, avec bouchon à visser
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
216-1823EA 278 EUR
216-1823 216-1808 216-1809 216-1822 216-1805 216-1806 216-1807 216-1824 216-1825 216-1826 216-1827 216-1828 216-1829 216-1830 216-1834 216-1835 216-1836 216-1837
VWR®, Collecteurs d'échantillons droits, avec bouchon à visser
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PP, clear, with LDPE screw cap.
  • Excellente résistance chimique et thermique
  • Disponible en version stérile ou emballé dans des conditions aseptiques
  • Quatre volumes sont disponibles : 40, 60, 125 et 180 ml
Straight walled containers for sample collection, storage and transport. Twist closure with leakproof inner lip for quick opening and closing. Screw caps assembled.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.