Imprimer
VWR®, Conteneurs pour échantillons avec bouchon à visser, assemblé
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
216-1852EA 129 EUR
216-1852 216-1853 216-1854
VWR®, Conteneurs pour échantillons avec bouchon à visser, assemblé
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
En PP translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance à la température
  • Zone d'étiquetage dépolie
Flacons coniques pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons.