Imprimer
Lingettes pour salles propres et éponges, UltraSOLV®
Fournisseur: FOAMTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HT4790 HT4754 HT4794-25 HT4790-5
115-0283EA 13.3 EUR
115-0283 115-0282 FOAMHT4794-25 115-0428
Lingettes pour salles propres et éponges, UltraSOLV®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Ces lingettes très absorbantes sont fabriquées en mousse de polyuréthane réticulée et hydrophile.
  • Grâce à sa résistance élevée à l'abrasion et aux caractéristiques pratiques d'UltraSOLV®, vous pouvez nettoyer des surfaces rugueuses, brutes et microbillées qui s'accrocheront aux lingettes classiques en polyester
  • Faibles niveaux de génération de particules, de composés ioniques et de composés organiques, cohérence d'un lot à l'autre et conception sans fibres
  • Propriétés inégalées en matière de contamination
  • Les propriétés similaires à celles d'une éponge permettent une excellente prise et libération de liquides
  • Les excellentes propriétés dissipatrices et de tribo-chargement assurent un nettoyage sûr des assemblages statiques sensibles, comme les chambres de transfert des gaufres dans les outils à vide
Grâce à cette technologie de mousse et ce processus de nettoyage breveté Foamtec, les lingettes UltraSOLV® sont idéales pour le nettoyage des outils et des assemblages critiques. Disponibles sous la forme d'une éponge pour une utilisation avec des UltraSOLV® ScrubPAD pour des nettoyages humides.
Pour une utilisation dans des environnements pour salles propres ISO 4, M2.5 de classe 10.