Imprimer
VWR® Enviro Safe, Thermomètres pour blocs secs/incubateurs
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-0790EA 54.8 EUR
620-0790 620-0791
VWR® Enviro Safe, Thermomètres pour blocs secs/incubateurs
Thermomètres Thermomètres analogiques
Conçus pour être utilisés dans tous les blocs de chauffage et blocs de séchage standard, les bains-marie et les incubateurs.
  • Immersion partielle
  • Numéros de série individuels
  • Le revêtement en PFA sur 620-0791 empêche la contamination du liquide et du verre en cas de bris
  • Même précision que les thermomètres en mercure similaires, mais sans les risques
Contiennent Enviro-safe, un liquide vert biodégradable, non toxique et non dangereux, contrastant sur un verre à fond blanc.
Certifications: Traçabilité NIST; inspectés manuellement dans des installations bénéficiant de la triple accréditation ISO/CE 9001:2008, ISO/CEI 14001:2004, ISO/CEI 17025:2005 et un laboratoire d’étalonnage accrédité A2LA.
Informations de livraison: Livrés avec un certificat de précision multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.