Imprimer
Titrateurs coulométriques, Karl Fischer, C10S
Fournisseur: Mettler - Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30267114 30267115
661-0208EA 9695 EUR
661-0208 661-0209
Titrateurs coulométriques, Karl Fischer, C10S
Titrateurs
Les titrimètres coulométriques C10S KF sont parfaits pour la détermination rapide et précise de la teneur en eau tout en étant très simples d'utilisation. Les échantillons ayant une teneur en eau comprise entre 1 ppm et 5% sont analysés par le biais de mesures uniques ou en tant que séries d'échantillons comportant des statistiques.
  • Écran tactile couleur avec interface utilisateur simple à comprendre et rapide à utiliser One Click®
  • Tous les utilisateurs disposent de leur propre écran d'accueil avec un maximum de 4 boutons de raccourci
En savoir plus