Imprimer
Polysorbate 80, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sorbitan monooleate, ethoxylated, Polyoxyethylene-80-Sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
X257-09EA 0 EUR
X257-09 X257-01
Polysorbate 80, J.T.Baker®
Polysorbate 80
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monooleate
Point de fusion: 100
Point éclair: 113
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082107
Numéro CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-018-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
Not intended for Injectable Drug Use.