Imprimer
Amidon soluble (de la patate), en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Amylodextrine
4006-01EA 222.39 EUR
4006-01 4006-05
Amidon soluble (de la patate), en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Amidon soluble
For iodometry.
  • Lot analysis on label
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Poids moléculaire: 162.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Indice Merck: 13,08878
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 5.0 - 7.0
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.4%
Solubility Passes Test
pH of 2% Solution at 25°C 5.0 - 7.0
Residue after Ignition ≤0.4 %
Sensitivity Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs