Potassium hydroxyde ≥85%, en pastilles, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance MaterialsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Pellets.
Formule:
KOH Point d'ébullition: 1320 °C (1013 hPa) Point de fusion: 360 °C Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003553 Numéro CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8,II REACH: 01-2119487136-33 Indice Merck: 12,07806 |
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | — |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (KOH) | ≥85 % |
Identification | Passes Test |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤0.01 % |
Heavy Metals (as Ag) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Nickel (Ni) | ≤0.001 % |
ACS - Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Nitrogen Compounds (as N) | ≤0.001 % |
ACS - Phosphate (PO₄) | ≤5 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Potassium Carbonate (K₂CO₃) | ≤2.0 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.003 % |
Appearance (white hygroscopic pellets) |