tri-Sodium citrate dihydraté 99.0-101.0% (par titration non aqueuse), granuleux, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
- Lot analysis on label
Formule:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Poids moléculaire: 294,1 g/mol Point de fusion: 150 °C Densité: 1,70 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150031 Numéro CAS: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Indice Merck: 13,08675 |
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
ACS - Assay (C₆H₅Na₃O₇·2H₂O) (by non-aqueous titration) | 99.0 - 101.0 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 7.0 - 9.0 |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.005 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.003 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.005 % |
ACS - Ammonia (as NH₃) | ≤0.003 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |