n-Heptane ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), AR®, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance MaterialsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Poids moléculaire: 100,20 g/mol Point d'ébullition: 98,4 °C (1013 hPa) Point de fusion: –90,6 °C Densité: 0,6838 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009544 Numéro CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II Indice Merck: 13,04679 |
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (CH₃(CH₂)₅CH₃) (by GC, corrected for water) | ≥99.0 % |
Acidity (as CH₃COOH) | Passes Test |
Residue after Evaporation | ≤0.001 % |
Sulfur Compounds (as S) | ≤0.005 % |
Specific Gravity at 60°/60°F | 0.68 - 0.72 |
Thiophene | Passes Test |
Appearance (clear, colorless, volatile liquid) |