Imprimer
VWR®, Distributeur de films de scellage
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
631-1137EA 101 EUR
631-1137 631-1138 631-1139
VWR®, Distributeur de films de scellage
Distributeurs de film d'étanchéité
Distributeur en ABS conçu pour stocker, distribuer et couper le Parafilm™, le ruban, les étiquettes et les Tough-Tags™.
  • Conçu avec un rasoir de sécurité
  • Coulisse et coupe sans danger pour les doigts
  • Contient un ou deux rouleaux de 50 mm (2"), ou un rouleau de 100 mm (4")