Imprimer
Étalons pour la détection d'eau par la méthode Karl Fischer
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
85482.005EA 117.6 EUR
85482.005 85483.002 85483.005 85483.020 85484.002 85484.005 85484.020 85485.002 85485.005 85485.020 85487.004 85488.230 85489.260 85692.100 85449.100 85487.008 88427.004 88427.008 88428.001 88428.100 88429.008 88432.100 88433.005 88434.004 88435.004 85488.260 85488.290
Étalons pour la détection d'eau par la méthode Karl Fischer
Étalons Étalons pour déterminer la teneur en eau (par la méthode Karl Fischer)
Le renforcement des exigences réglementaires et les demandes croissantes en matière de méthodologie AQ/CQ deviennent de plus en plus importants dans tous les secteurs du marché. La demande en étalons, afin de soutenir les méthodes d'essai, continue d'augmenter et cette croissance s'applique à la détermination de l'eau selon Karl Fischer. VWR offre désormais une gamme complète d'étalons d'eau Karl Fischer en tant que CRM, pour calibrer et contrôler les équipements et vérifier les résultats des tests.
  • CRM selon ISO 17025 / ISO 17034
  • CRM selon ASTM (dans du pétrole liquide)
  • Large gamme de produits pour les titrages volumétriques + les titrages coulométriques KF et la méthode indirecte au four
  • Étalons d'eau liquide et solide disponibles
  • Fournis avec un certificat d'analyse détaillé
Notre gamme d'étalons d'eau Karl Fischer est composée de matériaux de référence certifiés selon les normes ISO 17025 et ISO 17034. Les étalons sont disponibles sous forme liquide et solide.
Nous proposons également une gamme d'étalons d'eau Karl Fischer comme CRM pour la détermination dans du pétrole liquide en conformité avec ASTM. La teneur en eau des étalons dans le pétrole liquide est déterminée selon la méthode ASTM D6304.
Certifications: The water standards in liquid petroleum conform to ASTM D1744, E1064, D4377
Cdt: Lorsque le code article se termine par:
0.005, le pack contient 10×5 ml
0.002, le pack contient 10×2 ml
0.020, le pack contient 5×20 ml