Imprimer
Réactifs coulométriques pour la détermination de la teneur en eau par la méthode Karl Fischer
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
85470.290EA 228 EUR
85470.290 85471.130 85472.260 85473.260 85474.260 85475.260 85476.260 85477.260 85478.260 85479.130
Réactifs coulométriques pour la détermination de la teneur en eau par la méthode Karl Fischer
Réactifs Karl Fischer pour la titration
Les solutions de catholyte et d'anolyte ont toutes deux été reformulées pour améliorer le temps et la précision du titrage lors de la détermination de la teneur en eau de l'ordre du microgramme.
  • Atteignent le point limite rapidement et invariablement
  • Longue durée de conservation
  • Avec point final stable