Imprimer
Gants résistants aux coupures, uvex C300 foam
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6054407 6054408 6054409 6054410 6054411
112-4434EA 194 EUR
112-4434 112-4435 112-4436 112-4437 112-4438
Gants résistants aux coupures, uvex C300 foam
Gants
Ces gants en viscose de bambou/fibre Dyneema®/verre/polyamide présentent un revêtement en mousse Élastomère Haute Performance (EHP) SoftGrip sur la paume et les doigts. La technologie Bambou TwinFlex® garantit une résistance maximale aux coupures, une résistance exceptionnelle à l'abrasion et un excellent confort.
  • Protection contre les coupures moyennes (niveau 3)
  • Extrêmement confortables grâce à uvex climazone
  • Excellente dextérité, haute résistance à l'abrasion
  • Résistants à l'humidité
  • Sans silicone selon le test de l'empreinte
Domaines d'application usuels: industrie aérospatiale et automobile, construction, ingénierie, maintenance, métallurgie, pétrole et gaz, transport. Adaptés aux moniteurs tactiles industriels.
Certifications: EN 388:2016 (4X42C)
Label OEKO-Tex® Standard 100