Imprimer
Gants de protection contre les coupures humides uvex C500
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6054207 6054208 6054209 6054210 6054211
112-4429EA 178 EUR
112-4429 112-4430 112-4431 112-4432 112-4433
Gants de protection contre les coupures humides uvex C500
Gants
Ces gants en viscose de bambou/Dyneema®/verre/polyamide présentent un revêtement HPE sur la paume et les doigts. La technologie Bamboo TwinFlex® assure une résistance maximale aux coupures, une résistance exceptionnelle à l'abrasion et un confort de port exceptionnel.
  • Protection moyenne contre les coupures (coupure 3)
  • Extrêmement confortable grâce à la technologie uvex climazone
  • Excellente dextérité, haute résistance à l'abrasion
  • Résistant à l'huile et à la graisse
  • Sans silicone selon le test d'empreinte
Les applications typiques comprennent : l'industrie aérospatiale et automobile, la construction, l'ingénierie, la maintenance, l'industrie métallurgique, le pétrole et le gaz et les transports.
Certifications: EN 388:2016 (4X42C); OEKO-TEX® Standard 100.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant